2-Bromobenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63286.03 H63286.06 H63286.14
H63286.03EA 53.5 EUR InStock
H63286.03 H63286.06 H63286.14
2-Bromobenzothiazole 99%
2-Bromobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2516-40-7 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02681887
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681887
Numéro CAS: 2516-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité