(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
H63293.03 H63293.06
H63293.03EA 89.7 EUR InStock
H63293.03 H63293.06
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 95% CAS No.: 51719-65-4 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.03 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01764671
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01764671
Numéro CAS: 51719-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité