2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63315.03EA 251 EUR InStock
H63315.03 H63315.MD
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point de fusion: 217…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774132
Numéro CAS: 131747-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité