L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fluorescéine sodium hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt hydrate, Acid Yellow 73, C.I. 45350, Yellow No. 8, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate hydrate, Sodium fluorescein, Uranine, NaFl, NaFluo
A11659.0E A11659.22 A11659.36
A11659.0EEA 373 EUR InStock
A11659.0E A11659.22 A11659.36
Fluorescéine sodium hydraté
Fluorescéine sodium hydraté
Fluorescein disodium salt hydrate is used in dye, ink pigment, in cosmetic products, to detect corneal epithelial defects, and also used as a fluorescent tracer to study blood-brain barrier.
CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5.xH2O Formula Weight: 376.28 Odour: Odourless pH: 8.3 Melting Point: 250° Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅·xH₂O
MW: 376.28 g/mol (anhy)
Point de fusion: >250 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,4159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 g A11659.22
500 g A11659.36
2.500 g A11659.0E
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité