4-Thiomorpholinoaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
H63360.MD H63360.03
H63360.MDEA 67.9 EUR InStock
H63360.MD H63360.03
4-Thiomorpholinoaniline 97%
4-Thiomorpholinoaniline
Purity: 97% CAS No.: 22589-35-1 Molecular Formula: C10H14N2S Formula Weight: 194.3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01625958
Formule: C₁₀H₁₄N₂S
Numéro MDL: MFCD01625958
Numéro CAS: 22589-35-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité