D-2-Cyclohexylglycine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63381.03 H63381.06
H63381.03EA 49.6 EUR InStock
H63381.03 H63381.06
D-2-Cyclohexylglycine 95%
D-2-Cyclohexylglycine
Purity: 95% CAS No.: 14328-52-0 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 3196806 MDL No.: MFCD01311678
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311678
Numéro CAS: 14328-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité