(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63411.06 H63411.14
H63411.06EA 97.2 EUR InStock
H63411.06 H63411.14
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 95%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 84000-07-7 Molecular Formula: C19H19NO4 Formula Weight: 325.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 140° Beilstein Reference: 4329998 Optical Rotation: -18°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00153384
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
Point de fusion: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00153384
Numéro CAS: 84000-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité