2-Cyanothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63425.03 H63425.06
H63425.03EA 155 EUR InStock
H63425.03 H63425.06
2-Cyanothiazole 95%
2-Cyanothiazole
Purity: 95% CAS No.: 1452-16-0 Molecular Formula: C4H2N2S Formula Weight: 110.14 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09702472
Formule: C₄H₂N₂S
MW: 110,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702472
Numéro CAS: 1452-16-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité