Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63440.MD H63440.03
H63440.MDEA 244 EUR InStock
H63440.MD H63440.03
Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-nitro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4993-93-5 Molecular Formula: C11H10N2O4 Formula Weight: 234.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD06795512
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795512
Numéro CAS: 4993-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité