Fmoc-N-methyl-L-leucine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-N-methyl-L-leucine, Fmoc-N-Me-Leu-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-leucine
H63453.03 H63453.06
H63453.03EA 92.9 EUR InStock
H63453.03 H63453.06
Fmoc-N-methyl-L-leucine 98%
Fmoc-N-methyl-L-leucine
Purity: 98% CAS No.: 103478-62-2 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 3630430 Optical Rotation: -20°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00151933
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Numéro MDL: MFCD00151933
Numéro CAS: 103478-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité