Fmoc-D-allo-isoleucine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-allo-Ile-OH, N-Fmoc-D-allo-isoleucine
H63455.03 H63455.06
H63455.03EA 252 EUR InStock
H63455.03 H63455.06
Fmoc-D-allo-isoleucine 98%
Fmoc-D-allo-isoleucine
Purity: 98% CAS No.: 118904-37-3 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00077062
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077062
Numéro CAS: 118904-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité