N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-2-Abz-OH, 2-(Fmoc-amino)benzoic Acid, 2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]benzoic Acid, N-Fmoc-anthranilic Acid
H63459.06 H63459.14
H63459.06EA 73.7 EUR InStock
H63459.06 H63459.14
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 150256-42-1 Molecular Formula: C22H17NO4 Formula Weight: 359.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 216-218° dec Beilstein Reference: 7659726 MDL No.: MFCD00235883
Formule: C₂₂H₁₇NO₄
MW: 359,38 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00235883
Numéro CAS: 150256-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité