H-D-Glu(OtBu)-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63463.06EA 130 EUR InStock
H63463.06 H63463.14 H63463.03
H-D-Glu(OtBu)-OH 95%
H-D-Glu(OtBu)-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00153437
Numéro CAS: 45125-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité