Boc-Lys(Z)-OSu 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63470.06 H63470.14
H63470.06EA 100 EUR InStock
H63470.06 H63470.14
Boc-Lys(Z)-OSu 95%
Boc-Lys(Z)-OSu
Purity: 95% CAS No.: 34404-36-9 Molecular Formula: C23H31N3O8 Formula Weight: 477.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 108-117° Beilstein Reference: 1559393 Optical Rotation: -21° (c=2 in dioxane) MDL No.: MFCD00037915
Formule: C₂₃H₃₁N₃O₈
Point de fusion: 108…117 °C
Numéro MDL: MFCD00037915
Numéro CAS: 34404-36-9
EINECS: 251-999-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité