Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63472.03 H63472.06
H63472.03EA 178 EUR InStock
H63472.03 H63472.06
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Purity: 95% CAS No.: 924868-81-5 Molecular Formula: C8H5F2NO4 Formula Weight: 217.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD08689670
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Numéro MDL: MFCD08689670
Numéro CAS: 924868-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité