3-Nitro-D-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-NO₂)-OH, (R)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
H63483.MD H63483.03
H63483.MDEA 79.4 EUR InStock
H63483.MD H63483.03
3-Nitro-D-phenylalanine 95%
3-Nitro-D-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 169530-97-6 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white to pale yellow MDL No.: MFCD04117829
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,189 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117829
Numéro CAS: 169530-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité