Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63492.MC H63492.ME
H63492.MCEA 94.6 EUR InStock
H63492.MC H63492.ME
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate
Purity: 97% CAS No.: 874013-62-4 Molecular Formula: C37H56CuF3O5P4S Formula Weight: 857.34 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to pale brown MDL No.: MFCD17018797
Formule: C₃₇H₅₆CuF₃O₅P₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17018797
Numéro CAS: 874013-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité