Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H63495.03EA 77.9 EUR InStock
H63495.03 H63495.06
3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one 98%
3-Hydroxy-9H-xanthén-9-one


Formule: C₁₃H₈O₃
MW: 212,20 g/mol
Point de fusion: 243 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00604748
Numéro CAS: 3722-51-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité