(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥99%, ee 99% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63502.06 H63502.14
H63502.06EA 126 EUR InStock
H63502.06 H63502.14
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol ≥99%, ee 99% ee
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol
Purity: 99+%, ee CAS No.: 60456-23-7 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 66°(151°F) Physical Form: Liquid Density: 1.116 Refractive Index: 1.4330 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 66-67°/19mm Beilstein Reference: 79783 Optical Rotation: -22°(c=1.35 in Chloroform) UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00074874
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 66…67 °C (19 mmHg)
Densité: 1.116
Point d'éclair: 66 °C (151 °F)
Numéro MDL: MFCD00074874
Numéro CAS: 60456-23-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité