2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
H63528.03 H63528.06
H63528.03EA 106 EUR InStock
H63528.03 H63528.06
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 17715-70-7 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.15 Flash Point: 105°(221°F) Physical Form: Liquid Density: 1.188 Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00042265
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,156 g/mol
Densité: 1.188
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042265
Numéro CAS: 17715-70-7
EINECS: 605-794-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité