(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63535.06EA 195 EUR InStock
H63535.06 H63535.03
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 98%
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂O
MW: 124,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 71810-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité