6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63547.03 H63547.06
H63547.03EA 85.5 EUR InStock
H63547.03 H63547.06
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 97% CAS No.: 88145-89-5 Molecular Formula: C8H5BrN2O2 Formula Weight: 241.04 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00462868
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462868
Numéro CAS: 88145-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité