3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
H63553.03 H63553.06
H63553.03EA 204 EUR InStock
H63553.03 H63553.06
3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
3-aminopyrazine-2-carboxamide
Purity: 96% CAS No.: 32587-10-3 Molecular Formula: C5H6N4O Formula Weight: 138.13 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03407446
Formule: C₅H₆N₄O
MW: 138,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407446
Numéro CAS: 32587-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité