4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63573.MD H63573.03 H63573.06
H63573.MDEA 75.8 EUR InStock
H63573.MD H63573.03 H63573.06
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 97% CAS No.: 14173-39-8 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.63 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 235-238° Beilstein Reference: 2416150 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00063065
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 235…238 °C
Numéro MDL: MFCD00063065
Numéro CAS: 14173-39-8
EINECS: 238-023-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité