Fmoc-Chg-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-L-Chg-OH, Fmoc-cyclohexyl-Gly-OH, N-Fmoc-L-cyclohexylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-cyclohexylglycine, N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
H63589.MD H63589.03 H63589.06
H63589.MDEA 38.3 EUR InStock
H63589.MD H63589.03 H63589.06
Fmoc-Chg-OH 98%
Fmoc-Chg-OH
Purity: 98% CAS No.: 161321-36-4 Molecular Formula: C23H25NO4 Formula Weight: 379.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00190878
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,456 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190878
Numéro CAS: 161321-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité