4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63595.03 H63595.06
H63595.03EA 116 EUR InStock
H63595.03 H63595.06
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10553-11-4 Molecular Formula: C9H6N2O3 Formula Weight: 190.16 Physical Form: Solid Appearance: Yellow Melting Point: 189-193° MDL No.: MFCD04973979
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,158 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973979
Numéro CAS: 10553-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité