Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H63614.06EA 616 EUR InStock
H63614.06
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH


Formule: C₂₃H₂₇NO₅
Point de fusion: 213…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094430
Numéro CAS: 197632-77-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité