Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H63627.MDEA 82.5 EUR InStock
H63627.MD H63627.03
1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid 97%
1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid


Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD04973974
Numéro CAS: 885266-67-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité