D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63630.06 H63630.14
H63630.06EA 63.6 EUR InStock
H63630.06 H63630.14
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 3728-20-9 Molecular Formula: C10H13NO3.HCl Formula Weight: 231.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00066124
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00066124
Numéro CAS: 3728-20-9
EINECS: 223-084-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité