Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63640.03EA 96.2 EUR InStock
H63640.03 H63640.06
Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153389
Numéro CAS: 138775-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité