Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63655.03EA 138 EUR InStock
H63655.03 H63655.06
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD07364734
Numéro CAS: 680569-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité