H-D-Asp-OMe 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, D-Aspartic acid 1-methyl ester
H63658.06 H63658.14
H63658.06EA 107 EUR InStock
H63658.06 H63658.14
H-D-Asp-OMe 98%
H-D-Asp-OMe
Purity: 98% CAS No.: 65414-78-0 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03424227
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424227
Numéro CAS: 65414-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité