Fmoc-N-Me-Val-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63671.03EA 112 EUR InStock
H63671.03 H63671.06
Fmoc-N-Me-Val-OH 95%
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Point de fusion: 187…190 °C
Numéro CAS: 84000-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité