O-Benzyl-L-tyrosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63675.14EA 258 EUR InStock
H63675.14 H63675.06
O-Benzyl-L-tyrosine 98%
O-Benzyl-L-tyrosine
Formule: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,32 g/mol
Point de fusion: 259 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00002605
Numéro CAS: 16652-64-5
EINECS: 240-699-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité