2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-Butyl ester, 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
H63698.03 H63698.06
H63698.03EA 126 EUR InStock
H63698.03 H63698.06
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Purity: 98% CAS No.: 188345-71-3 Molecular Formula: C11H17NO2 Formula Weight: 195.26 Physical Form: Liquid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD22416354
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22416354
Numéro CAS: 188345-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité