Acétoïne 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13752.0B A13752.18 A13752.30
A13752.0BEA 510 EUR InStock
A13752.0B A13752.18 A13752.30
Acétoïne 95%
Acétoïne
Purity: 95% CAS No.: 513-86-0 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 41°(106°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 148° Beilstein Reference: 385636 Merck Reference: 14,64 UN No.: 2621 MDL No.: MFCD00038696
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 148 °C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.013
Point d'éclair: 41 °C (106 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038696
Numéro CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
ONU: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 14,64
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité