H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Glu(OtBu)-OtBu·HClH-Glu(OtBu)-OtBu.HClL-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
H63708.03EA 54.3 EUR InStock
H63708.03 H63708.14 H63708.06
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Formule: C₁₃H₂₆ClNO₄
MW: 295,804 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058003
Numéro CAS: 32677-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité