Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63716.14EA 369 EUR InStock
H63716.14 H63716.03 H63716.06
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 281,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034851
Numéro CAS: 1791-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité