(R)-1-[α-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63722.03EA 107 EUR InStock
H63722.03 H63722.MD H63722.06
(R)-1-[α-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine 97%
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂
MW: 286,803 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 300543-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité