Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63751.MDEA 98.1 EUR InStock
H63751.MD
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030352
Numéro CAS: 2199-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité