3-Iodo-L-tyrosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63789.03 H63789.06
H63789.03EA 51 EUR InStock
H63789.03 H63789.06
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 70-78-0 Molecular Formula: C9H10INO3 Formula Weight: 307.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 210° dec Beilstein Reference: 2941266 MDL No.: MFCD00002608
Formule: C₉H₁₀INO₃
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00002608
Numéro CAS: 70-78-0
EINECS: 200-744-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité