3-Boc-aminoethylazetidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine, 3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 3-Azetidinecarboxylic acid, 1-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-Boc-Aminoethylazetidine, 2-Methyl-2-propanyl 1-(2-aminoethyl)-3-azetidinecarboxylate
H63797.MD H63797.03
H63797.MDEA 245 EUR InStock
H63797.MD H63797.03
3-Boc-aminoethylazetidine 95%
3-Boc-aminoethylazetidine
Purity: 95% CAS No.: 162696-31-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale brown Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD09878605
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,282 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Numéro MDL: MFCD09878605
Numéro CAS: 162696-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité