(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
H63806.06
H63806.06EA 139 EUR InStock
H63806.06
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 41965-95-1 Molecular Formula: C8H10ClNO.HCl Formula Weight: 208.09 Physical Form: Solid Melting Point: 250-255° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01211460
Formule: C₈H₁₁Cl₂NO
MW: 208,09 g/mol
Point de fusion: 250…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211460
Numéro CAS: 41965-95-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité