H-Aib-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
H63817.03 H63817.06
H63817.03EA 180 EUR InStock
H63817.03 H63817.06
H-Aib-OtBu·HCl 98%
H-Aib-OtBu·HCl
Purity: 98% CAS No.: 4512-32-7 Molecular Formula: C8H17NO2.HCl Formula Weight: 195.69 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD08272284
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 195,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD08272284
Numéro CAS: 4512-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité