8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63825.MD H63825.03 H63825.06
H63825.MDEA 76.5 EUR InStock
H63825.MD H63825.03 H63825.06
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 54745-74-3 Molecular Formula: C6H11NO.HCl Formula Weight: 149.62 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD09800611
Formule: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800611
Numéro CAS: 54745-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité