2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 131 EUR InStock
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351
Formule: C₆H₃F₃IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741351
Numéro CAS: 100366-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité