4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63849.03 H63849.06
H63849.03EA 254 EUR InStock
H63849.03 H63849.06
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 193357-21-0 Molecular Formula: C12H16FN.HCl Formula Weight: 229.72 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD09787475
Formule: C₁₂H₁₇ClFN
MW: 229,721 g/mol
Numéro MDL: MFCD09787475
Numéro CAS: 193357-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité