BippyPhos 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63864.MDEA 102 EUR InStock
H63864.MD H63864.03
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formule: C₃₂H₃₅N₄P
MW: 506,634 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038440
Numéro CAS: 894086-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité