H-Gln-OtBu·HCl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63868.03 H63868.06
H63868.03EA 149 EUR InStock
H63868.03 H63868.06
H-Gln-OtBu·HCl 98%
H-Gln-OtBu·HCl
Purity: 98% CAS No.: 39741-62-3 Molecular Formula: C9H18N2O3.HCl Formula Weight: 238.71 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00039081
Formule: C₉H₁₉ClN₂O₃
MW: 238,712 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039081
Numéro CAS: 39741-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité