1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63870.06 H63870.14 H63870.22
H63870.06EA 53.4 EUR InStock
H63870.06 H63870.14 H63870.22
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 55276-43-2 Molecular Formula: C5H12N2O2S Formula Weight: 164.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02153225
Formule: C₅H₁₂N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02153225
Numéro CAS: 55276-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité